MultiScreen® szilárd fenéklemezek
A MultiScreen® mikrolemezek nem steril, 96-lyukú és 384-lyukú kivitelben kaphatók, átlátszó, fehér, fekete vagy természetes színben. A polisztirol mikrolemezeket általában biokémiai vizsgálatokhoz használják, ideértve a kolorimetrikus, lumineszcens és fluoreszcens alkalmazásokat (például Bradford-Lowry- vagy luciferáz-vizsgálatok), amelyeket rutinszerűen mikrolemez-olvasókon végeznek. A polipropilén mikrolemezeket általában vegyi anyagok, nukleinsavak és fehérjék tárolására használják. Ezek a mikrolemezek kolorimetrikus vizsgálatokhoz és alapvető biokémiai reakciókhoz is felhasználhatók.
Népszerű szűrők
MultiScreen® polisztirol lemezek
A polisztirol egy rendkívül átlátszó polimer, kiváló optikai tulajdonságokkal, ami ideálissá teszi precíz optikai mérésekhez. A MultiScreen® polisztirol mikrolemezek jelenleg nem steril, 96-lyukú mikrolemezként kaphatók átlátszó, fehér vagy fekete kivitelben.
- Átlátszó mikrolemezek abszorpciós és kolorimetrikus vizsgálatokhoz
- Fekete mikrolemezek erős jelű lumineszcencia- és fluoreszcencia-vizsgálatokhoz
- Fehér mikrolemezek alacsony jelerősségű lumineszcencia- és TR-FRET-vizsgálatokhoz
MultiScreen® polipropilén lemezek
A polipropilén kiváló kémiai és hőstabilitással rendelkezik. Ideális polimer a tároló mikrolemezekhez. A poláros molekulák, például a fehérjék vagy a DNS, a polipropilénhez kevésbé kötődnek, mint a polisztirolhoz. A MultiScreen® polipropilén mikrolemezek jelenleg nem steril mikrolemezként kaphatók természetes színű, 96-lyukú és 384-lyukú kivitelben.
- Biológiailag inert
- Széles körű kémiai kompatibilitás
- Magas hőmérsékleti ellenállás -196 °C-tól +121 °C-ig
- A V-aljú lemezek kúposan keskenyedő üregekkel rendelkeznek a jobb mintavétel érdekében
- Az U-aljú lemezek üregei éles sarkok nélküliek, ami jobb szuszpenziót biztosít
MultiScreen® ELISA lemezek
Az enzimhez kötött immunoassay (ELISA) egy lemezalapú vizsgálati technika, amelyet oldható anyagok, például peptidek, fehérjék, antitestek és hormonok kimutatására és mennyiségi meghatározására fejlesztettek ki. A MultiScreen® ELISA mikrolemezek polisztirolból készülnek, és 96-lyukú vagy 8-lyukú csík formátumban kaphatók. A 8-lyukú csík formátum lehetővé teszi, hogy a vizsgálat során a lyukak egyetlen oszlopból álló „csíkjait” használják, ahelyett, hogy a teljes mikrolemezt felhasználnák. Ezek közepes vagy magas kötőfelülettel kaphatók, hogy a legjobban megfeleljenek az alkalmazás és a részt vevő molekulák igényeinek.
- A nagy kötőerejű lemezek polisztirol felülete speciális kezelésen esett át, hogy hidrofil felületet biztosítson a fokozott fehérjekötődés érdekében
- A közepes kötődési felületű lemezek polisztirol felülete kevésbé hidrofil, ezért inkább nem poláros fehérjék és peptidek bevonására alkalmasak
Kapcsolódó források
- Szórólap: MultiScreen® mikrolemezek
A megfelelő mikrolemez javíthatja az adatok konzisztenciáját és a jel-zaj arányt, hozzájárulhat a reagensek és a minták takarékos felhasználásához, valamint időt és költséget takaríthat meg.
- Brosúra: MultiScreen®/Millicell® lemezek
Ez a gyógyszerfejlesztéshez, kutatáshoz, molekuláris biológiához és mintakészítéshez szóló útmutató olyan termékeket tartalmaz, amelyek szűréshez és sejtkultúrához használhatók.