Millicell® felhőszolgáltatások
Felhőalapú szoftver hálózatba kapcsolt laboratóriumi műszerekhez
A Millicell® felhőszolgáltatások kényelmes utólagos elemzést, válogatást és archiválást kínálnak a hálózatba kapcsolt laboratóriumi műszereinkből – többek között a Scepter™ 3.0 kézi sejtszámlálóból, a Millicell® DCI digitális sejtképalkotóból és a Millicell® ERS 3.0 digitális voltamméterről – származó adatokhoz.
- Kövesse nyomon és rögzítse az adatokat a korszerű adatkezelő eszközök segítségével.
- Könnyedén összesítheti a több mintából, lemezből vagy kísérletből származó adatokat átfogó elemzés céljából.
- Elemezze a trendeket a korábbi adatokhoz való azonnali hozzáférés segítségével.
Felhőalapú szolgáltatások a Scepter™ 3.0 kézi automatikus sejtszámlálóhoz
Tegye hatékonyabbá adatelemzését! A Millicell® felhőszolgáltatások lehetővé teszik, hogy bármikor és bárhol dolgozzon, miközben új és fejlett eszközöket és funkciókat biztosítanak. A Millicell® felhőszolgáltatások lehetővé teszik, hogy bármikor és bárhol dolgozzon, miközben új és fejlett eszközöket és funkciókat biztosítanak a Scepter™ 3.0 kézi sejtszámlálóhoz.
Ismerje meg, hogyan frissítheti és kezelheti a legújabb Scepter™ 3.0 kézi sejtszámláló szoftvert, hogy hozzáférhessen a Millicell® Cloud új funkcióihoz.
- Hisztogramok, sejtszámok és a kapcsolódó adatok megtekintése és letöltése
- A sejtkoncentráció újraszámítása a hígítási kalkulátor segítségével
- Adatok összehasonlítása hisztogram-átfedésekkel
- Több kapubeállítás alkalmazása az elemzéshez
- Adatkezelés
- Adatexport
Felhőalapú szolgáltatások a Millicell® DCI digitális sejtképezőhöz
A nagyobb rugalmasság érdekében könnyedén hozzáférhet adataihoz a laboron kívülről is. A Millicell® felhőszolgáltatások segítségével a képek automatikusan átkerülnek a Millicell® DCI készülékről a felhőbe Wi‑Fi®-n keresztül. Az adatok ezután a webes alkalmazás segítségével tetszés szerint megtekinthetők, rendezhetők és újra elemezhetők.
Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg a készülék vezeték nélküli adatátviteli funkcióiról, amelyek lehetővé teszik az adatok készüléken kívüli megjelenítését, tárolását és további elemzését.
- Nyers képek megtekintése és letöltése
- Maszk szerkesztése és beállítása
- Összefolyás és becsült sejtszám újbóli meghatározása
- Projektkezelés és szerkesztés
- Adatexport
- Növekedési trendek elemzése
Felhőalapú szolgáltatások a Millicell® ERS 3.0 digitális voltamméterhez
Bővítse képességeit! A Millicell® Cloud átfogó mérési áttekintést kínál, amely lehetővé teszi a Millicell® ERS 3.0 digitális voltamméter adatait különböző formátumokban történő megjelenítését és elemzését. Szűrje a méréseket projekt, sejtvonal vagy felhasználó alapján. Összesítse több projekt adatait, végezzen statisztikai elemzéseket, és gyakorlatilag bárhonnan megtekintheti vagy kezelheti adatait.
Fedezze fel a Millicell® ERS 3.0 digitális voltamméter Millicell® Cloud által biztosított fejlett funkcióit.
- Grafikonrajzolás
- Hőtérkép-megjelenítés
- Lemezadatok megjelenítése
- Lemezszerkesztés
- Lemezek kezelése
- Adatexport
A Millicell® Cloud automatikusan grafikonokba rendezi a Millicell® ERS 3.0-ból származó adatokat, és átlagolja a méréseket a kútcsoportokon belül. Az oszlop- és vonaldiagramok egyaránt gyorsan és egyszerűen exportálhatók png fájlként. Több kísérlet adatait is lekérdezheti az eszköz, a sejtvonal, a projekt és a lemez nevének kiválasztásával, hogy automatikus ábrát készítsen.
Millicell® Cloud TEER-adatdiagramok. A) Millicell® Cloud oszlopdiagram, B) Millicell® Cloud vonaldiagram.
Bővített funkciók. Könnyebb hozzáférés. Fejlettebb elemzés.
Millicell® felhőalapú felület – példaképernyők