Puffer-kalkulátor
A biológiai pufferekről
A puffereket számos tudományos kutatásban használják az oldat savasságának a kívánt fiziológiai tartományon belüli fenntartására vagy szabályozására, sőt akár egy adott reakció elindítására is. Az anyagok pH-értéke befolyásolja mind a kémiai reakciók sebességét és hatékonyságát, mind a termékek kinyerhetőségét és tisztaságát. Ezért a pufferek jelentősen hozzájárulnak az eredmények eltéréseihez, és végső soron a kutatások sikeréhez vagy kudarcához. Ezért a pufferek megértése és hibátlan kiszámítása elengedhetetlen a variabilitás és a nem kívánt kölcsönhatások csökkentése érdekében, ami a megbízható kutatás alapja.
Találja meg a pH-egyensúlyt biológiai pufferrendszereink segítségével.
A pufferkészítési kalkulátor használata
Ez a pufferkalkulátor egy könnyen használható eszköz a puffer molaritásának kiszámításához és pufferoldatok elkészítéséhez a reagens molekulatömege, a kívánt térfogat (L, mL vagy µL) és koncentráció (M, mM vagy nM) alapján.
A szükséges puffermennyiség kiszámításához válasszon ki egy puffert a „Kiválasztás” menüből. Megjelenik az empirikus képlet, a pKa-érték, a puffer pH-tartománya, a képlet súlya és a termékek listája. Adja meg a kívánt végső térfogatot és koncentrációt, majd kattintson a „Tömeg kiszámítása” gombra. A rendszer kiszámítja a puffer pontos tömegét grammban, és automatikusan megjeleníti a puffer elkészítését segítő, lépésről lépésre leírt receptet.
Kattintson a termékek listájára a rendelkezésre álló puffereinkről szóló részletes információk megtekintéséhez és a megrendelés leadásához.
|
CAS #: Empirical Formula: pKa: Buffer pH Range: Formula Weight (g/mol):
|
|
Results based on your selection:
Your stock solution of is calculated to be based on the formula weight of g/mol.
To make a solution, add g of to deionized water.
Adjust the final volume of the solution to with deionized water.
Adjust the pH as needed
Puffer-számítások: képletek és egyenletek
- Moláris oldat egyenlete: kívánt molaritás × molekulatömeg × az oldat végső térfogata (L) = szükséges
gramm - Tömegszázalék (w/v): (kívánt puffer százalék / 100) × a puffer végső térfogata (mL) = a kiindulási anyaghoz szükséges gramm
- Henderson–Hasselbach-egyenlet: pH = pKa + log [A–]/[HA]
A Henderson-Hasselbach-egyenlet lehetővé teszi a pufferoldat pH-értékének meghatározását, ha a pKa értéke ismert.1 A pufferoldat egy savból és a sav konjugált bázisának sójából áll. Ha a pH-érték és a pKa értéke ismert, akkor kiszámítható a só (A-) és a sav (HA) mennyisége. Amikor a só mennyisége megegyezik a sav mennyiségével, a pH-érték megegyezik a pKa értékével, és a pufferolási képesség maximális szintjét éri el.
Hivatkozás