Merck
KezdőlapSupportSzámológépek és alkalmazásokSűrűség-átváltó
Sűrűség-átváltó
A sűrűség egy fizikai tulajdonság, amelyet egy tárgy tömegének és térfogatának hányadosaként határoznak meg. A sűrűség meghatározásához a legjobb, ha a tárgy tömegét és térfogatát külön-külön mérjük meg. Mivel a különböző anyagok sűrűsége eltérő, a sűrűség segítségével azonosítható az anyag. Két anyag sűrűségének összehasonlításával előre jelezhető az anyagok közötti kölcsönhatás is. A víz sűrűsége normál hőmérsékleten és nyomáson (STP) 1 000 kg/m³, és ezt használják általános etalonként. 
A következő kalkulátor segítségével átválthatja az ismert sűrűséget különböző mértékegységekre.
Thousands Separator   