Merck
AABH93DE4E5D
AA BLOCKS, INC.
7-APB (hydrochloride)
Sinonimo/i:
1-(benzofuran-7-yl)propan-2-amine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H14O1N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.69
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H13NO.ClH/c1-8(12)7-10-4-2-3-9-5-6-13-11(9)10;/h2-6,8H,7,12H2,1H3;1H
Inchi Key
OENDNRHBWDLDMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)