Merck
AABH97D2ECBC
AA BLOCKS, INC.
Calcium Borohydride
Sinonimo/i:
calcium diborohydride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H4B2Ca1
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.73
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/2BH4.Ca/h2*1H4;/q2*-1;+2
Inchi Key
MOUPUCLGEWXWHJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)