Vai a
856495
Potassium 4-nitrophenyl sulfate
≥99%
Sinonimo/i:
4-Nitrophenyl sulfate potassium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NO2C6H4OSO2OK
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.26
EC Number:
228-288-5
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3786392
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥99%
mp
246-250 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[O-][N+](=O)c1ccc(OS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C6H5NO6S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
BITVAZYUWRLLCN-UHFFFAOYSA-M
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)