Merck
BDPH9BCC28F3
Bide Pharmatech
2-Bromothiophene-3-carbaldehyde
Sinonimo/i:
2-bromo-3-thiophenecarbaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H3O1Br1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.05
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H3BrOS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-3H
Inchi Key
MMEGVQIGIBCTHI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to White to Yellow or Green Solid or Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromothiophene-3-carbaldehyde
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)