Merck
BDPH9BCC4841
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-trifluoromethylpyrazine
Sinonimo/i:
2-bromo-6-(trifluoromethyl)pyrazine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H2N2Br1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.98
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H2BrF3N2/c6-4-2-10-1-3(11-4)5(7,8)9/h1-2H
Inchi Key
HUCJZLJSTLNVJK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-6-trifluoromethylpyrazine
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)