Merck
BDPH9BCC4850
Bide Pharmatech
1-(2-Chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride
Sinonimo/i:
1-(2-chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H16N2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.12
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H15ClN2.ClH/c1-9-4-6-10(3-2-8)7-5-9;/h2-7H2,1H3;1H
Inchi Key
NVYZDOQALWYSEJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)