Vai a
BDPH9BCC540D
Bide Pharmatech
5-Bromo-2-phenyl-1H-indole
Sinonimo/i:
5-bromo-2-phenyl-1H-indole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H10N1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.14
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C14H10BrN/c15-12-6-7-13-11(8-12)9-14(16-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,16H
Inchi Key
XGOWHPSXPPZWAH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-2-phenyl-1H-indole
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)