Merck
BDPH9BCC5582
Bide Pharmatech
4-[(2,4-Dimethylphenyl)sulfanyl]aniline hydrochloride
Sinonimo/i:
4-[(2,4-dimethylphenyl)sulfanyl]aniline hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H16N1Cl1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.81
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C14H15NS.ClH/c1-10-3-8-14(11(2)9-10)16-13-6-4-12(15)5-7-13;/h3-9H,15H2,1-2H3;1H
Inchi Key
DLQYXWSCPPGOJA-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)