Merck
BDPH9BCC6E07
Bide Pharmatech
(Chlorodifluoromethoxy)benzene
Sinonimo/i:
[chloro(difluoro)methoxy]benzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H5O1Cl1F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.57
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Inchi Key
UCFJMYVFTUOACF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Chlorodifluoromethoxy)benzene
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)