Merck
BDPH9BCC73CD
Bide Pharmatech
5-(Dimethylphosphoryl)nicotinonitrile
Sinonimo/i:
5-(dimethylphosphoryl)nicotinonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H9O1N2P1
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.15
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCC73CD non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H9N2OP/c1-12(2,11)8-3-7(4-9)5-10-6-8/h3,5-6H,1-2H3
Inchi Key
GHWNSKPGTZVYFH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)