Merck
BDPH9BCC7E93
Bide Pharmatech
4-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]morpholine
Sinonimo/i:
4-[2-(4-bromophenoxy)ethyl]morpholine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H16O2N1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.17
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H16BrNO2/c13-11-1-3-12(4-2-11)16-10-7-14-5-8-15-9-6-14/h1-4H,5-10H2
Inchi Key
SWXZUUKQIQPHIC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)