Merck
BDPH9BCC7FB8
Bide Pharmatech
N-Phenyl-4-(pyridin-3-yl)aniline
Sinonimo/i:
N-phenyl-4-(pyridin-3-yl)aniline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C17H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.31
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C17H14N2/c1-2-6-16(7-3-1)19-17-10-8-14(9-11-17)15-5-4-12-18-13-15/h1-13,19H
Inchi Key
BXOMRKCAPYLLAC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Phenyl-4-(pyridin-3-yl)aniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)