Merck
BDPH9BCCAA2E
Bide Pharmatech
4-(Oxazol-5-yl)benzene-1-sulfonyl chloride
Sinonimo/i:
4-(1,3-oxazol-5-yl)benzenesulfonyl chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H6O3N1Cl1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.67
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCCAA2E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H6ClNO3S/c10-15(12,13)8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-14-9/h1-6H
Inchi Key
QCGUTLAPXWBIMM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Danger
pictograms
CorrosionExclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)