Merck
BDPH9BCCB0DB
Bide Pharmatech
Benzene-1,2,4,5-tetracarbaldehyde
Sinonimo/i:
benzene-1,2,4,5-tetracarbaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.16
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H6O4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-6H
Inchi Key
WSENOXLTIIJHKE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzene-1,2,4,5-tetracarbaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)