Merck
BDPH9BCCB7F4
Bide Pharmatech
tert-Butyl (3-(oxiran-2-yl)propyl)carbamate
Sinonimo/i:
tert-butyl 3-(oxiran-2-yl)propylcarbamate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H19O3N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.27
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(12)11-6-4-5-8-7-13-8/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
Inchi Key
WAUPLTBYJNZQJL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)