Merck
BDPH9BCCBF8A
Bide Pharmatech
4-(Cyclopropylmethoxy)-3-fluorobenzoic acid
Sinonimo/i:
4-(cyclopropylmethoxy)-3-fluorobenzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H11O3F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.2
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCCBF8A non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C11H11FO3/c12-9-5-8(11(13)14)3-4-10(9)15-6-7-1-2-7/h3-5,7H,1-2,6H2,(H,13,14)
Inchi Key
QSUMQCBKOZDHNX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)