Merck
BDPH9BCCC804
Bide Pharmatech
2-Chloro-4'-methylbenzophenone
Sinonimo/i:
(2-chlorophenyl)(4-methylphenyl)methanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H11O1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.69
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C14H11ClO/c1-10-6-8-11(9-7-10)14(16)12-4-2-3-5-13(12)15/h2-9H,1H3
Inchi Key
WIKUXHHNKRKVGJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-4'-methylbenzophenone
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)