Merck
BDPH9BCCCCBD
Bide Pharmatech
1-Formylcyclopropane-1-carbonitrile
Sinonimo/i:
1-formylcyclopropane-1-carbonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H5O1N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.1
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCCCCBD non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C5H5NO/c6-3-5(4-7)1-2-5/h4H,1-2H2
Inchi Key
ZVJZAKIRDRMLDW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)