Merck
BDPH9BCCCF95
Bide Pharmatech
3,5-Dichloropyrazin-2(1H)-one
Sinonimo/i:
3,5-dichloro-2(1H)-pyrazinone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H2O1N2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.98
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C4H2Cl2N2O/c5-2-1-7-4(9)3(6)8-2/h1H,(H,7,9)
Inchi Key
XDHJAHNEBHARQO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dichloropyrazin-2(1H)-one
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)