Merck
BDPH9BCCE7EB
Bide Pharmatech
1-Phenyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
Sinonimo/i:
1-phenyl-1H-benzimidazol-2-ol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H10O1N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.24
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCCE7EB non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C13H10N2O/c16-13-14-11-8-4-5-9-12(11)15(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,14,16)
Inchi Key
OLMPQQPQSTVRPB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to Brown powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)