Merck
BDPH9BCCE80A
Bide Pharmatech
1-Methyl-4-(piperidin-3-ylmethyl)piperazine trihydrochloride
Sinonimo/i:
1-methyl-4-(3-piperidinylmethyl)piperazine trihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H26N3Cl3
Peso molecolare:
306.71
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H23N3.3ClH/c1-13-5-7-14(8-6-13)10-11-3-2-4-12-9-11;;;/h11-12H,2-10H2,1H3;3*1H
Inchi Key
HTMDHBRVDDGQSC-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)