Merck
BDPH9BCCE968
Bide Pharmatech
3,3'-Disulfanediylbis(propan-1-ol)
Sinonimo/i:
3,3'-disulfanediylbis(propan-1-ol)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H14O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.31
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCCE968 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6H14O2S2/c7-3-1-5-9-10-6-2-4-8/h7-8H,1-6H2
Inchi Key
RXURJOBHVPLGQU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3'-Disulfanediylbis(propan-1-ol)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)