Vai a
BDPH9BCCED3D
Bide Pharmatech
tert-Butyl (4-oxo-4-phenylbutyl)carbamate
Sinonimo/i:
tert-butyl 4-oxo-4-phenylbutylcarbamate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C15H21O3N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.34
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(18)16-11-7-10-13(17)12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-9H,7,10-11H2,1-3H3,(H,16,18)
Inchi Key
BAEFUAYRWLKGRC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)