Merck
BDPH9BCCF270
Bide Pharmatech
3-Iodo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Sinonimo/i:
3-iodo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H6O1N1I1
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.02
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H6INO/c1-8-4-2-3-5(7)6(8)9/h2-4H,1H3
Inchi Key
RMGDJLOUEQWPOU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Iodo-1-methylpyridin-2(1H)-one
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)