Merck
BDPH9BCCF3CF
Bide Pharmatech
3-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
Sinonimo/i:
3-bromo-5-fluorobenzenesulfonyl chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H3O2Cl1Br1S1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.51
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO2S/c7-4-1-5(9)3-6(2-4)12(8,10)11/h1-3H
Inchi Key
HZJBQCUMWMMHMK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow to Yellow-brown Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Corrosion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)