Merck
BDPH9BCCF87F
Bide Pharmatech
4-Phenylbutanoic acid
Sinonimo/i:
4-phenylbutanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.2
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCCF87F non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C10H12O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12)
Inchi Key
OBKXEAXTFZPCHS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Melting Point
49-51C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Phenylbutanoic acid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)