Vai a
BDPH9BCCFEBF
Bide Pharmatech
4-(Trifluoromethyl)thiazol-2-amine
Sinonimo/i:
4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazol-2-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H3N2S1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.14
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Inchi Code
1S/C4H3F3N2S/c5-4(6,7)2-1-10-3(8)9-2/h1H,(H2,8,9)
Inchi Key
OVMGTNMCYLZGLS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Trifluoromethyl)thiazol-2-amine
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)