Passa al contenuto
BDPH9BCD0D99
Bide Pharmatech
4-Methyl-3-phenylpyridine
Sinonimo/i:
4-methyl-3-phenylpyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H11N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.23
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H11N/c1-10-7-8-13-9-12(10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Inchi Key
YDJITZMUZXZCBI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-3-phenylpyridine
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
hstatements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)