Merck
BDPH9BCD1FCA
Bide Pharmatech
8-Methyldibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
Sinonimo/i:
8-methyldibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H11O1N1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.31
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD1FCA non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C14H11NOS/c1-9-6-7-13-11(8-9)15-14(16)10-4-2-3-5-12(10)17-13/h2-8H,1H3,(H,15,16)
Inchi Key
JNUXHEWGPQCJRD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)