Merck
BDPH9BCD29F0
Bide Pharmatech
Ethyl 5-methylnicotinate
Sinonimo/i:
ethyl 5-methylnicotinate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H11O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-3-12-9(11)8-4-7(2)5-10-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
Inchi Key
CLGKEUKISVVXPZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 5-methylnicotinate
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)