Merck
BDPH9BCD2CDA
Bide Pharmatech
1-Cyclopropyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Sinonimo/i:
1-cyclopropyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H11N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD2CDA non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-5-4-7(8)9-10(5)6-2-3-6/h4,6H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
Inchi Key
MDVLBGMWIWWBKL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)