Merck
BDPH9BCD2F72
Bide Pharmatech
4-Ethynylpicolinaldehyde
Sinonimo/i:
4-ethynyl-2-pyridinecarbaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H5O1N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.13
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD2F72 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H5NO/c1-2-7-3-4-9-8(5-7)6-10/h1,3-6H
Inchi Key
JZXMFQRDHALHMN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Ethynylpicolinaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)