Merck
BDPH9BCD3032
Bide Pharmatech
2-(Chloromethyl)-1,4-difluorobenzene
Sinonimo/i:
2-(chloromethyl)-1,4-difluorobenzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H5Cl1F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.57
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H5ClF2/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3H,4H2
Inchi Key
INXKTZMJFPRVAY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)