Merck
BDPH9BCD30E2
Bide Pharmatech
9H,9'H-4,4'-Bicarbazole
Sinonimo/i:
9H,9'H-4,4'-bicarbazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Il prodotto BDPH9BCD30E2 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C24H16N2/c1-3-11-19-17(7-1)23-15(9-5-13-21(23)25-19)16-10-6-14-22-24(16)18-8-2-4-12-20(18)26-22/h1-14,25-26H
Inchi Key
GDEFUYVXDBBUEJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 9H,9'H-4,4'-Bicarbazole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)