Merck
BDPH9BCD3BE5
Bide Pharmatech
1-Isopropyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Sinonimo/i:
1-isopropyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H12O2N2
Peso molecolare:
168.2
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-5(2)10-7(8(11)12)4-6(3)9-10/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Inchi Key
AUZHMOQAPWTGTB-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)