Vai a
BDPH9BCD3D40
Bide Pharmatech
1-(2-Fluorophenyl)cyclopropanamine
Sinonimo/i:
1-(2-fluorophenyl)cyclopropanamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H10N1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.18
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H10FN/c10-8-4-2-1-3-7(8)9(11)5-6-9/h1-4H,5-6,11H2
Inchi Key
PMUHZJKXCBFDEV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Fluorophenyl)cyclopropanamine
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)