Merck
BDPH9BCD4850
Bide Pharmatech
1-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propan-1-amine hydrochloride
Sinonimo/i:
1-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)propan-1-amine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H13O1N1Cl1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.67
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H12F3NO.ClH/c1-2-9(14)7-4-3-5-8(6-7)15-10(11,12)13;/h3-6,9H,2,14H2,1H3;1H
Inchi Key
FYDVWLSWTITCCB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)