Merck
BDPH9BCD4B7C
Bide Pharmatech
3-Fluoro-5-methylpyridine
Sinonimo/i:
3-fluoro-5-methylpyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H6N1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.12
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H6FN/c1-5-2-6(7)4-8-3-5/h2-4H,1H3
Inchi Key
CKQXPRSCSFUGRC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Fluoro-5-methylpyridine
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)