Merck
BDPH9BCD4BED
Bide Pharmatech
1-(4-Bromophenyl)butane-1,3-dione
Sinonimo/i:
(3Z)-4-(4-bromophenyl)-4-hydroxy-3-buten-2-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H9O2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.08
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H9BrO2/c1-7(12)6-10(13)8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
GIKXMINIUUFRFD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(4-Bromophenyl)butane-1,3-dione
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)