Merck
BDPH9BCD4F36
Bide Pharmatech
8-Chloroquinolin-6-ol
Sinonimo/i:
8-chloro-6-quinolinol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H6O1N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.61
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-8-5-7(12)4-6-2-1-3-11-9(6)8/h1-5,12H
Inchi Key
NSFZSTFINAEFAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Off-white to gray to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Chloroquinolin-6-ol
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)