Merck
BDPH9BCD4F4B
Bide Pharmatech
3-Methoxy-N,N-dimethyl-propionamide
Sinonimo/i:
3-methoxy-N,N-dimethylpropanamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H13O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-7(2)6(8)4-5-9-3/h4-5H2,1-3H3
Inchi Key
LBVMWHCOFMFPEG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to almost colorless liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)