Vai a
BDPH9BCD4F8E
Bide Pharmatech
2-(Cyclopropyl(1-(thiazol-2-yl)ethyl)amino)acetic acid
Sinonimo/i:
{cyclopropyl[1-(1,3-thiazol-2-yl)ethyl]amino}acetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H14O2N2S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.3
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S/c1-7(10-11-4-5-15-10)12(6-9(13)14)8-2-3-8/h4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
QJUVLUUNSHTPKO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)