Merck
BDPH9BCD53F3
Bide Pharmatech
Dodecyl alcoho
Sinonimo/i:
1-dodecanol
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H26O1
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.34
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Inchi Key
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecyl alcoho
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)