Merck
BDPH9BCD6545
Bide Pharmatech
(2-(Benzyloxy)-5-fluorophenyl)boronic acid
Sinonimo/i:
2-(benzyloxy)-5-fluorophenylboronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H12O3F1B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.05
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H12BFO3/c15-11-6-7-13(12(8-11)14(16)17)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,16-17H,9H2
Inchi Key
ULIJNMCAPASXHA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to very pale yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)