Merck
BDPH9BCD687D
Bide Pharmatech
(4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
Sinonimo/i:
4-methoxy-3-pyridinylboronic acid hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H9O3N1Cl1B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.41
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H8BNO3.ClH/c1-11-6-2-3-8-4-5(6)7(9)10;/h2-4,9-10H,1H3;1H
Inchi Key
JLONCHBPEIKTEA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)