Merck
BDPH9BCD7067
Bide Pharmatech
tert-Butyl (2-(2-(2-iodoethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate
Sinonimo/i:
tert-butyl (2-(2-(2-iodoethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H22O4N1I1
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.2
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H22INO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-5-7-16-9-8-15-6-4-12/h4-9H2,1-3H3,(H,13,14)
Inchi Key
LRJHSBOQFJGFFX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)